Läs mer
Litiumstandardlösning, för AAS, 1 mg/ml Li i 2 % HCl
Produktkod. 10388330 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10388330 500 ml 500ml
10286680 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10388330 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 196085000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 SEK
    1238.65 SEK / 500ml
    Save 186.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7439-93-2 | Li | 6,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium standard solution
Namnnotering 1 mg/ml Li i 2 % HCl
Förpackning Plastflaska
CAS 7439-93-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Densitet 0.53
Fysisk form Lösning
Molekylformel Li
Koncentration 995 till 1005 μg/ml Li (1 +) i 2 % HCl (20 °C)
MDL-nummer MFCD00134051
InChI-nyckel WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Li]
IUPAC-namn litium
Molekylvikt (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Kvantitet 500 ml
ChEBI CHEBI:30145
Formel vikt 6.94
Kvalitet AAS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium atomic absorption standard solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.