Läs mer
Litiumstearat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10647941 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10647941 25 g Glasflaska 25g
10422971 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10647941 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 413340250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4485-12-5 | C18H35LiO2 | 290.41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4485-12-5
Molekylformel C18H35LiO2
Molekylvikt (g/mol) 290.41
MDL-nummer MFCD00042032
InChI-nyckel HGPXWXLYXNVULB-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium stearate, lithium octadecanoate, octadecanoic acid, lithium salt, stearic acid, lithium salt, lithalure, litholite, stavinor, lithium stearate, pure, stearic acid lithium salt, unii-p31mc94p70
PubChem CID 517357
IUPAC-namn litium;oktadekanoat
LEDER [Li+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium stearate
Namnnotering 95%
Smältpunkt 220°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)16COOLi
Kvantitet 25 g
Formel vikt 290.41
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.