Läs mer
Litiumstearat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11398098
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398098 250 g 250g
11388098 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039335.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4485-12-5 | C9H11ClN3 | 196.66 g/mol
Litiumstearat används som förtjockningsmedel och gelningsmedel för att förbereda oljor till smörjfetter. Det är den aktiva komponenten i litiumfett. Vidare används det som smörjmedel, smörjmedelstillsatser, plast- och gummiprodukter. Utöver detta används det som stabiliseringsmedel inom plastindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4485-12-5
MDL-nummer MFCD00042032
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium stearate
Smältpunkt 220°C
Molekylformel C9H11ClN3
Kvantitet 250 g
Synonym 2-1h-benzo d imidazol-2-yl ethanamine dihydrochloride, 2-1h-benzimidazol-2-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-benzimidazole-2-ethanamine dihydrochloride, 2-2-aminoethyl benzoimidazole dihydrochloride, 2-1h-benzoimidazol-2-yl ethylamine dihydrochloride, 1h-benzimidazole-2-ethanamine, dihydrochloride, 1h-benzimidazole-ethanamine dihydrochloride, 2-2-aminoethyl benzoimidazoledihydrochloride, 2-1h-1,3-benzodiazol-2-yl ethanamine dihydrochloride, 2-benzimidazol-2-ylethylamine, chloride, chloride
Löslighetsinformation Insoluble in water.
InChI-nyckel VLIBSZCLVYXJTG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)CCN.Cl.Cl
IUPAC-namn 2-(lH-bensimidazol-2-yl)etanamin;dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 196.66
PubChem CID 2788071
Formel vikt 290.41
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.