Läs mer
Litiumsulfat, vattenfritt, 99,7% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11306728
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11306728 5 kg 5kg
11386718 250 g 250g
11396718 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11306728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013404.A7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10377-48-7 | Li2O4S | 109.94 g/mol
Mangan(II)sulfat används som färgämne i färgämnen. Det används också som fodertillsatser, katalysator för syntesen av klorofyll, gör att växter växer bra och ökar produktionen. Den används för att göra torktumlare av bläck och färg. Det används i papperstillverkning, porslin/keramik, medicin och andra industrier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10377-48-7
Molekylformel Li2O4S
Molekylvikt (g/mol) 109.94
MDL-nummer MFCD00011086
InChI-nyckel INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
PubChem CID 66320
ChEBI CHEBI:53474
LEDER [Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium sulfate, anhydrous
Smältpunkt 845°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall 99.7% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in acetone,ethanol and pyridine.
IUPAC-namn dilitium;sulfat
Formel vikt 109.94
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White powder
Densitet 2.22
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium sulfate, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Lithium sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.