Läs mer
Litiumsulfat, vattenfritt, 99,99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11418500
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418500 25 g 25g
11408500 100 g 100g
11428500 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418500 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044352.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10377-48-7 | Li2O4S | 109.94 g/mol
Litiumsulfat, vattenfritt används för att behandla bipolär sjukdom, solpaneler och potentialen för en ny klass av batterier, och används som en katalysator för elimineringsreaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10377-48-7
Molekylformel Li2O4S
Molekylvikt (g/mol) 109.94
MDL-nummer MFCD00011086
InChI-nyckel INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
PubChem CID 66320
ChEBI CHEBI:53474
LEDER [Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium sulfate
Smältpunkt 845°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Coarse Powder
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,5541
Löslighetsinformation Soluble in water(345g/L). Insoluble in absolute ethanol,acetone and pyridine.
IUPAC-namn dilitium(1+)sulfat
Formel vikt 109.94
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.22 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.