Läs mer
Lithium sulfate, anhydrous, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium sulfate, anhydrous |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2 |
| Formel vikt | 109.9837 |