Läs mer
Lithium sulfate monohydrate, 99%
Produktkod. 11408613
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408613 2500 g 2500g
11488603 100 g 100g
11498603 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408613 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10410.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10102-25-7 | H2Li2O5S | 127.95 g/mol
Litiumsulfat används för att behandla bipolär sjukdom. Det används också i oförstörande tester av ultraljudstyp eftersom de är mycket effektiva ljudgeneratorer. Det används också i byggstenar och kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Litiumsulfat används för att behandla bipolär sjukdom. Det används också i oförstörande tester av ultraljudstyp eftersom de är mycket effektiva ljudgeneratorer. Det används också i byggstenar och kemisk syntes.
Löslighet
Lösligt i vatten. 340 g/L (20 C)
Anmärkningar
Förvaras under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-25-7
Molekylformel H2Li2O5S
Molekylvikt (g/mol) 127.95
MDL-nummer MFCD00149766
InChI-nyckel RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
IUPAC-namn dilitium;sulfat;hydrat
LEDER [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium sulfate monohydrate
Smältpunkt 130°C (in -H2O)
Kvantitet 2500 g
Merck Index 14,5541
Löslighetsinformation Soluble in water. 340g/L (20 C)
Formel vikt 127.96 (109.94 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.06
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.