Läs mer
Lithium Sulfate Monohydrate, ACS Reagent, ≥99% Dry Basis, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium sulfate monohydrate |
| Färg | White |
| pH | 5 to 7 (at 128g/L 25°C) |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Li2SO4 · H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Löslighetsinformation | In water 128g/L at 20°C |
| Formel vikt | 127.96g/mol |
| Procent renhet | ≥99% (dry basis) |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |