Läs mer
Litiumsulfatmonohydrat, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11412872 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412872 100 g 100g
11422872 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412872 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215253980
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 10102-25-7
Molekylformel H2Li2O5S
Molekylvikt (g/mol) 127.95
MDL-nummer MFCD00149766
InChI-nyckel RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
IUPAC-namn dilitium(1+)-hydratsulfat
LEDER [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Sulfate Monohydrate
Kvantitet 100 g
Formel vikt 128
Kvalitet ACS-reagens