Beskrivning
- Kvalitet: ACS-reagens
- Molekylformel: H2Li2O5S
- Molekylvikt: 127,96 g/mol
- CAS-nummer: 10102-25-7
- Smältpunkt: 130 °C
- Densitet: 2,1 g/ml
- Löslighet: Löslig i kallt vatten
- Förvaring: Rumstempererat
- Riskbeskrivning: H302
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium Sulfate Monohydrate |
| Kvantitet | 500 g |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Anteckningar om renhetsgrad | Uppfyller ACS krav på kemikalier för reagens |
| Linjär formel | Li2SO4·H2O |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
| ChEBI | CHEBI:63300 |
| Formel vikt | 128 |
| Kvalitet | ACS-reagens |