missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Litiumsulfatmonohydrat, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals

Produktkod. p-3547185 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11412872

Brand: MP Biomedicals 0215253980

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 10102-25-7
Molekylformel H2Li2O5S
Molekylvikt (g/mol) 127.95
MDL-nummer MFCD00149766
InChI-nyckel RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
IUPAC-namn dilitium(1+)-hydratsulfat
LEDER [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lithium Sulfate Monohydrate
Kvantitet 100 g
Formel vikt 128
Kvalitet ACS-reagens
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.