Läs mer
Lithium Sulfate Monohydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10355950 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10355950 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10355950 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer L/2400/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 860°C
CAS 10102-25-7
Färg White
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel H2Li2O5S
MDL-nummer MFCD00149766
Synonym lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
InChI-nyckel RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn dilithium;sulfate;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 127.95
PubChem CID 165815
Formel vikt 127.96g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium sulfate monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.