Läs mer
Litiumsulfatmonohydrat, puriss pa, ACS,≥ 99,0 % (torkad basis, T), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15636060 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly bottle
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15636060 500 g Poly bottle 500g
15626060 100 g Polyflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15636060 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 62609500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,0 % (torkad basis, T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-25-7
Molekylformel H2Li2O5S
Molekylvikt (g/mol) 127.95
MDL-nummer MFCD00149766
InChI-nyckel RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
IUPAC-namn dilithium;sulfate;hydrate
LEDER [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium sulfate monohydrate
Smältpunkt 236°C
Färg White
pH 6.0 to 9.5 (at 104g/L 25°C)
Fysisk form Granules
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall ≥99.0%
Anteckningar om analysprocent Dried Basis, T
Linjär formel Li2SO4 · H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
InChI formel InChI=1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
Formel vikt 127.96g/mol
Procent renhet ≥99.0% (dried basis, T)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) K: 50 mg/kg, Ca: 10 mg/kg, Cd: 5 mg/kg, Co: 5 mg/kg, Cr: 5 mg/kg, Cu: 5 mg/kg, Fe: 5 mg/kg, Mg: 5 mg/kg, Mn: 5 mg/kg, Na: 50 mg/kg, Ni: 5 mg/kg, Pb: 5 mg/kg, Zn: 5 mg/kg, Chloride: 20 mg/kg, Nitrate: 10 mg/kg, Heavy metals: 0.001%
Förlust vid torkning 13.0 to 15.0%
Förpackning Poly bottle
Produktlinje Solstice
Utseende White Powder or Crystals