Läs mer
Lithium Sulfate Monohydrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium Sulfate Monohydrate |
| Smältpunkt | 120°C |
| CAS | 10102-25-7 |
| Kvantitet | 50 g |
| MDL-nummer | MFCD00149766 |
| Synonym | Lithium sulfate monohydrate, Lithium sulfate monohydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.94 (Anhydrous Basis) |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 2.05 g/cm3 at 20°C |