Läs mer
Litiumsulfid, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307577
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307577 2 g 2g
11397567 10 g 10g
11387567 50 g 50g
11460310 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11307577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012839.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12136-58-2 | Li2S | 45.94 g/mol
Den fungerar som en supraledare och används ofta i litium-svavelbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12136-58-2
Molekylformel Li2S
Molekylvikt (g/mol) 45.94
MDL-nummer MFCD00011085
InChI-nyckel GLNWILHOFOBOFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium sulfide, lithium sulfide li2s, lithium sulphide, anhydrous, li2s, zwdbutfcwlvlcq-uhfffaoysa-n, lithium sulfide trace metals basis
PubChem CID 64734
LEDER [Li+].[Li+].[S--]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium sulfide
Smältpunkt 900°C to 975°C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 99.9% (Metal basis)
Löslighetsinformation soluble in water and ethanol
IUPAC-namn dilitium(1+)sulfandiid
Formel vikt 45.95
Odör Like rotten eggs
Känslighet Moisture sensitive
Utseende Yellow powder
Densitet 1.66 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.