Läs mer
Lithium tantalum ethoxide, 99.9% (metals basis), 5% w/v in ethanol, Thermo Scientific™
Produktkod. 11364438
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364438 25 mL 25ml
11374438 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042344.AC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Precursor for Lithium tantalum oxide films
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127503-04-2
MDL-nummer MFCD00210630
Synonym lithium tantalum ethoxide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium tantalum ethoxide
Färg Yellow
Odör Alcohol-like
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Linjär formel LiTa(OCH2CH3)6
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1170
Känslighet Moisture Sensitive
Formel vikt 458.04
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium tantalum ethoxide 5% w/v in ethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Lithium tantalum ethoxide