Läs mer
Litiumtantaloxid, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11324797
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324797 10 g 10g
11314797 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041834.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12031-66-2 | LiO3Ta | 235.88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12031-66-2
Molekylformel LiO3Ta
Molekylvikt (g/mol) 235.88
MDL-nummer MFCD00016174
InChI-nyckel JNQQEOHHHGGZCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tantalate, lithium oxido dioxo tantalum, lithium 1+ tantalumoylolate
PubChem CID 5148101
IUPAC-namn litium;oxido(dioxo)tantal
LEDER [Li+].[O--].[O--].[O--].[Ta+5]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium tantalum oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Formel vikt 235.89
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.