Läs mer
Litiumtarratmonohydrat, 99 %
Produktkod. 11378118
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378118 50 g 50g
11388118 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039357.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6108-32-3 | C4H6Li2O7 | 179,965 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6108-32-3
Molekylformel C4H6Li2O7
Molekylvikt (g/mol) 179.965
MDL-nummer MFCD00054421
InChI-nyckel GNDOSKKVQUGWFB-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium tartrate monohydrate, lithium tartrate 1-hydrate, c4h4o6.2li.h2o, dilithium 1+ hydrate tartrate, dilithium 1+ ion hydrate tartrate, lithium 2,3-dihydroxybutanedioate-water 2/1/1
PubChem CID 18463206
IUPAC-namn dilitium;2,3-dihydroxibutandioat;hydrat
LEDER [Li+].[Li+].C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium tartrate monohydrate
Odör Odorless
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 179.97 (161.97 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder or Aggregates
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.