Läs mer
Litiumtert-butoxid, 99,9 % (metallbas)
Beskrivning
Litium-tert-butoxid är en mild bas som används i organisk syntes. Det är involverat i alfa-alkyleringsreaktionen av ketoner med primära alkoholer. Det används som en katalysator vid reduktion av ketoner till motsvarande sekundära alkoholer. Det fungerar som litiumkälla som används vid framställning av LixTiyOztunna filmer. Vidare används det tillsammans med organometalliska reagens/katalysatorer för att modifiera deras reaktivitet och selektivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium tert-butoxide |
| Smältpunkt | ∼150 °C (dekomposition) |
| Färg | Vit till grädde |
| Odör | Luktfritt |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Linjär formel | (CH3)3COLi |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN3206 |
| Beilstein | 3620018 |
| Känslighet | Luft- och fuktkänslig |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Lithium tert-butoxide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P235+P410-Förvaras svalt. Skyddas från solljus.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium tert-butoxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.