Läs mer
Lithium tert-butoxide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11399618
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399618 250 g 250g
11389618 2 g 2g
11379618 10 g 10g
11369618 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11399618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044133.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1907-33-1 | C4H9LiO | 80.055 g/mol
Litium-tert-butoxid är en mild bas som används i organisk syntes. Det är involverat i alfa-alkyleringsreaktionen av ketoner med primära alkoholer. Det används som en katalysator vid reduktion av ketoner till motsvarande sekundära alkoholer. Det fungerar som litiumkälla som används vid framställning av LixTiyOztunna filmer. Vidare används det tillsammans med organometalliska reagens/katalysatorer för att modifiera deras reaktivitet och selektivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1907-33-1
Molekylformel C4H9LiO
Molekylvikt (g/mol) 80.055
MDL-nummer MFCD00050479
InChI-nyckel LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tert-butoxide, lithium 2-methylpropan-2-olate, tert-butoxylithium, lithium tert-butylate, lithium tert-butanolate, tert-butyl alcohol, lithium salt, lithium t-butoxide, 2-methyl-2-propanol lithium salt, 2-propanol, 2-methyl-, lithium salt, lithium 1+ ion 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 23664764
IUPAC-namn lithium;2-methylpropan-2-olate
LEDER [Li+].CC(C)(C)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium tert-butoxide
Smältpunkt ∼150°C (decomposition)
Färg White to Cream
Odör Odorless
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Linjär formel (CH3)3COLi
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3206
Beilstein 3620018
Känslighet Air & Moisture Sensitive
Formel vikt 80.06
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.