Läs mer
Lithium tetraborate, 98+%, for analysis
Produktkod. 10472781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10472781 250 g Plastflaska 250g
10216310 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10472781 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 206942500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12007-60-2 | B4Li2O7 | 169.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12007-60-2
Molekylformel B4Li2O7
Molekylvikt (g/mol) 169.11
MDL-nummer MFCD00011083
InChI-nyckel RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dilitium(1+)bicyklo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
LEDER [Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium tetraborate
Smältpunkt 930.0°C
Namnnotering p.a.
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 98+%
Linjär formel Li2B4O7
Merck Index 15, 5580
Löslighetsinformation Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: 52g/L (100°C)
Formel vikt 169.12
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Analytisk
Förlust vid torkning 0.5% max. (200°C)
Förpackning Plastflaska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium tetraborate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.