Läs mer
Lithium tetraborate, 99.6% (metals basis)
Produktkod. 11307437
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307437 50 g 50g
11327437 250 g 250g
11317437 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11307437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012592.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12007-60-2 | B4Li2O7 | 169.11 g/mol
Används i laboratoriet som LB-buffert (litiumborat) för gelelektrofores av DNA och RNA. Används i boraxfusionsmetoden för att modifiera mineralpulverprover för analys med WDXRF (Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence) Spectroscopy. Fungerar som en ingrediens vid tillverkning av glas och keramik. Användbart foder som löser upp basiska oxider som CaO och MgO. En blandning av litiummetaborat och litiumtetraborat är användbar för att lösa upp de flesta av de oorganiska oxiderna för att möjliggöra spektrokemisk analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12007-60-2
Molekylformel B4Li2O7
Molekylvikt (g/mol) 169.11
MDL-nummer MFCD00011083
InChI-nyckel RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dilitium(1+)bicyklo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
LEDER [Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium tetraborate
Smältpunkt 930°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.6% (Metal basis)
Löslighetsinformation Moderately soluble in water.
Formel vikt 169.12
Utseende White powder
Densitet 2.4
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.