Läs mer
Lithium Tetraborate, Flux Grade, BAKER INSTRA-ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15528304 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15528304 500 g Poly Bottle Varje
1 options
Produktkod. 15528304 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 450301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Acids and standards that are purified and characterized for use in trace element analysis in the low parts-per-billion (ppb) range
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Tetraborate
Namnnotering Flux Grade
CAS 12007-60-2
Kvantitet 500 g
Molekylformel B4Li2O7
MDL-nummer MFCD00011083
InChI-nyckel RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
IUPAC-namn dilithium(1+) bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
Molekylvikt (g/mol) 169.11
Formel vikt 169.11
Kvalitet BAKER INSTRA-ANALYZED™ Reagent
Förpackning Poly Bottle
Densitet 1L = 2.40kg