Läs mer
Litiumtetraborattrihydrat, 96 %
Produktkod. 11494153
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494153 100 g 100g
11404163 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494153 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10358.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 37195-62-3 | Li2B4O7·3H2O
Det används i konduktanserna av vissa kalium- och natriumsalter i dimetylformamid vid 25 °C.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används i konduktanserna av vissa kalium- och natriumsalter
i dimetylformamid vid 25 C.°
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37195-62-3
Molekylformel Li2B4O7·3H2O
MDL-nummer MFCD00167253
Synonym lithium borate trihydrate, acmc-1ajhy, trilithium 1+ trihydrate borate, trilithium 1+ ion trihydrate borate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium tetraborate trihydrate
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,5524
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 223.17 (169.12 Vattenfattig)
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.