Läs mer
Lithium tetrachlorocuprate, 0.1M in THF
Produktkod. 11367957
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367957 100 mL 100ml
11480500 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 020620.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15489-27-7 | Cl4CuLi2 | 219.226 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15489-27-7
Molekylformel Cl4CuLi2
Molekylvikt (g/mol) 219.226
MDL-nummer MFCD00011081
InChI-nyckel HCJWWBBBSCXJMS-UHFFFAOYSA-J
PubChem CID 11074879
IUPAC-namn dilitium;tetraklorkoppar(2-)
LEDER [Li+].[Li+].Cl[Cu-2](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium tetrachlorocuprate
Färg Orange
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2056
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 219.24
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.1M in THF
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.910 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.