Läs mer
Lithium tetrafluoroborate, 98%, pure
Produktkod. 10032880 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10032880 10 g Plastflaska 10g
10358550 50 g Plastflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10032880 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 223770100
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 14283-07-9 | BF4Li | 93.74 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14283-07-9
Molekylformel BF4Li
Molekylvikt (g/mol) 93.74
MDL-nummer MFCD00011087
InChI-nyckel UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
PubChem CID 4298216
IUPAC-namn litium(1+)tetrafluorboranid
LEDER [Li+].F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium tetrafluoroborate
Smältpunkt 275°C
Namnnotering 98%
Färg Grå till vit
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel LiBF4
Fieser 05,416; 10,248
Merck Index 15, 5599
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 93.75
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Förpackning Plastflaska
Densitet 0.852, 0.8520g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium tetrafluoroborate, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.