Läs mer
Lithium tetrafluoroborate, 98%
Produktkod. 11307217
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307217 10 g 10g
11317217 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011528.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14283-07-9 | BF4Li | 93.74 g/mol
Litiumtetrafluorborat används i stor utsträckning som en elektrolyt i primära och sekundära celler. Den används i uppladdningsbara Li-jonbatterier. Elektrolyterna är icke-vattenhaltiga lösningar av litiumtetrafluorborat i det organiska mediet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14283-07-9
Molekylformel BF4Li
Molekylvikt (g/mol) 93.74
MDL-nummer MFCD00011087
InChI-nyckel UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
PubChem CID 4298216
IUPAC-namn litium;tetrafluorborat
LEDER [Li+].F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium tetrafluoroborate
Smältpunkt 293°C to 300°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Linjär formel LiBF4
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,5543
Löslighetsinformation Soluble in water and tetrahydrofuran. Slightly soluble is diethyl ether.
Formel vikt 93.75
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Känslighet Very Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.