Läs mer
litiumtetrafluorborat, MP Biomedicals
Produktkod. 11448465 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448465 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11448465 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522108810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.00 SEK
    619.27 SEK / 10g
    Save 31.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
  • Kemiskt namn: Litiumtetrafluororat
  • Molekylformel: BF4Li
  • Formelvikt: 93,74
  • CAS-nummer: 14283-07-9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Tetra Fluoroborate
CAS 14283-07-9
Kvantitet 10 g
Känslighet Hygroskopisk
Molekylformel BF4Li
Linjär formel LiBF4
MDL-nummer MFCD00011087
Synonym lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
InChI formel InChI=1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChI-nyckel UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Li+].F[B-](F)(F)F
IUPAC-namn litium(1+)tetrafluorboranid
Molekylvikt (g/mol) 93.74
PubChem CID 4298216
Formel vikt 93.75