Läs mer
Litiumtetrafluoroborat, TRC
Produktkod. 30472264
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30472264 25 g
1 options
Produktkod. 30472264 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL46915025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium Tetrafluoroborate
CAS 14283-07-9
Kvantitet 25 g
Molekylformel BF4Li
Synonym Lithium Fluoborate (6CI), Lithium Tetrafluoroborate (7CI), Lithium Boridefluoride (LiBF4), Lithium Fluoroborate, Lithium Fluoroborate (LiBF4), Lithium tetrafluoroborate (LiBF4), Lithium tetrafluoroborate(1-)
InChI formel InChI=1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
LEDER [Li+].F[B-](F)(F)F
IUPAC-namn litium; Tetrafluororat
Molekylvikt (g/mol) 93.75
Formel vikt 94.0189