Läs mer
Litiumtetrafluoroborat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Lithium Tetrafluoroborate |
| CAS | 14283-07-9 |
| Kvantitet | 50 g |
| Molekylformel | BF4Li |
| Synonym | Lithium Fluoborate (6CI), Lithium Tetrafluoroborate (7CI), Lithium Boridefluoride (LiBF4), Lithium Fluoroborate, Lithium Fluoroborate (LiBF4), Lithium tetrafluoroborate (LiBF4), Lithium tetrafluoroborate(1-) |
| InChI formel | InChI=1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1 |
| LEDER | [Li+].F[B-](F)(F)F |
| IUPAC-namn | litium; Tetrafluororat |
| Molekylvikt (g/mol) | 93.75 |
| Formel vikt | 94.0189 |