Läs mer
Litiumtetrakis (pentafluorfenyl)borat etyleterat
Produktkod. 15540574 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15540574 100 mg 100mg
15530574 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15540574 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 458531000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 371162-53-7 | 2·5 C4H10O | 871,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 371162-53-7
Molekylformel 2·5 C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 871.28
InChI-nyckel KPLZKJQZPFREPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tetrakis pentafluorophenyl borate ethyl etherate, lithium tetrakis pentafluorophenyl borate, tetrakis pentafluorophenyl boron lithium ethyl etherate, lithium tetrakis pentafluorophenyl borate-ethyl ether complex, lithium tetrakis pentafluorophenyl borate ethyl etherate 2:2:5, lithium tetrakis pentafluorophenyl borate diethylether complex 1:2.5
PubChem CID 23701484
IUPAC-namn litium;etoxietan;tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)boranuid
LEDER [Li+].[B-](C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)(C3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F.CCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Smältpunkt 117.0°C to 122.0°C
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 871.28
compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.