Läs mer
Litiumtetrafenylborattris (1,2-dimetoxyetan) addukt
Produktkod. 11383627
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383627 0.5 g 0.5g
11393627 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035445.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
CAS: 75965-35-4 | C36H50BLiO6 | 596,54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75965-35-4
Molekylformel C36H50BLiO6
Molekylvikt (g/mol) 596.54
MDL-nummer MFCD00013311
InChI-nyckel ADYUZFWVPWDPFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tetraphenylborate tris 1,2-dimethoxyethane, tetraphenylboron lithium tris 1,2-dimethoxyethane, lithium tetraphenylborate tris 1,2-dimethoxyethane adduct, lithium tetraphenylborate 1--1,2-dimethoxyethane 1/1/3, lithium 1+ tris 1,2-dimethoxyethane tetraphenylborate
PubChem CID 23681136
IUPAC-namn litium;1,2-dimetoxietan;tetrafenylboranuid
LEDER [Li+].[B-](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.COCCOC.COCCOC.COCCOC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium tetraphenylborate tris(1,2-dimethoxyethane) adduct
Färg Vitt
Linjär formel (C6H5)4BLi·3CH3OCH2CH2OCH3
Kvantitet 0.5 g
UN-nummer UN1325
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 595.54 (326.18 Anhydrous)
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.