Läs mer
Litiumtiocyanathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15470997
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470997 50 g 50g
1 options
Produktkod. 15470997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011349.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123333-85-7 | CLiNS | 65.02 g/mol
Litiumtiocyanathydrat används som lösning i infraröd ultraljudsteknik och används också som lösningsmedel för fibrer av mullbär i silkesproduktionsprocessen. Det används för att bestämma molekylstrukturen för benso-13-crown-4-föreningen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium thiocyanate hydrate
CAS 123333-85-7
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Molekylformel CLiNS
MDL-nummer MFCD00149773
Synonym lithium thiocyanate hydrate, clins.h2o, acmc-1c9mu, lithium thiocyanate-water 1/1/1, lithiosulfanylcarbonitrile hydrate, lithium 1+ hydrate thiocyanate, lithium 1+ ion hydrate thiocyanate
Löslighetsinformation Soluble in water.
InChI-nyckel ZJZXSOKJEJFHCP-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Li+].[S-]C#N
IUPAC-namn litium;tiocyanat;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 65.02
PubChem CID 16211966
Formel vikt 65.02 (Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium thiocyanate hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium thiocyanatehydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.