Läs mer
Lithium titanium oxide
Produktkod. 11356738
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356738 50 g 50g
11366738 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013411.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12031-82-2 | Li2O3Ti | 109.74 g/mol
Litiumtitanoxid används i batteri-, porslinsemaljer och keramiska isoleringskroppar. Det används ofta som flussmedel på grund av dess goda stabilitet. Den används som katod i skikt ett av en dubbelskiktskatod för bränsleceller av smält karbonat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12031-82-2
Molekylformel Li2O3Ti
Molekylvikt (g/mol) 109.74
MDL-nummer MFCD00016181
InChI-nyckel AXQWGBXVDWYWDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium titanate, lithium titanium oxide, dilithium dioxido oxo titanium, 2li.o3ti, dilithium 1+ ion oxotitaniumbis olate, dilithium 1+ oxotitaniumbis olate
IUPAC-namn titan(4+) dilitium(1+)trioxidandiid
LEDER [Li+].[Li+].[O--].[O--].[O--].[Ti+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium titanium oxide
Smältpunkt 1520°C to 1564°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 109.78
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.