Läs mer
Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride, 93-98%
Produktkod. 11995791 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11995791 500 g 500g
10173410 25 g 25g
10570512 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11995791 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125165000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 17476-04-9 | C12H28AlLiO3 | 254.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17476-04-9
Molekylformel C12H28AlLiO3
Molekylvikt (g/mol) 254.27
MDL-nummer MFCD00011532
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride
Namnnotering 93-98%
Smältpunkt 319.0°C
Densitet 0.9
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 93% min
Förpackning Glass Bottle packed in tin can
Linjär formel LiAI[OC(CH3)3]3H
Kvantitet 500 g
Fieser 01,620; 02,251; 03,188; 04,312; 10,248; 12,286; 13,342; 16,197
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: 36g/100g thf (25°C),2g/100g diethyl ether (25°C),41g/100g diglyme (25°C)
Sublimeringspunkt 280 °C
Formel vikt 254.27
Procent renhet 93 to 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.