Läs mer
Litium tri-tert-butoxialuminiumhydrid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307338
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11307338 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11307338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030716.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 17476-04-9
Litiumaluminium-tri-tert-butoxihydrid används som reduktionsmedel. Det är mycket användbart vid selektiva reduktioner av acylhalider, aldehyder, ketoner och estrar, det används också som ett antimikrobiellt kolesterolsänkande medel för jongenomsläppliga syntetiska membran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
CAS 17476-04-9
Smältpunkt ∼319 °C (dekomposition)
Färg Grå till vit
Densitet 1.03 g/mL
Odör Luktfritt
Linjär formel Li[(CH3)3CO]3AlH
MDL-nummer MFCD00011532
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1409
Beilstein 5796791
Känslighet Känslig för fukt
Synonym Lithium hydridotris(tert-butoxy)aluminate
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 254.28
Procent renhet 94%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P370+P378-Vid brand: Släck med brandsäckningspulver.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.