Läs mer
Litium tri-tert-butoxyaluminiumhydrid, nominellt 1 M in THF, förpackat under Argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
Produktkod. 11319488
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319488 10 mL 10ml
11339488 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043324.AB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
CAS: 17476-04-9 | C12H28AlLiO3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17476-04-9
Molekylformel C12H28AlLiO3
MDL-nummer MFCD00011532
Synonym Lithium hydridotris(tert-butoxy)aluminate
Specifications
Kemiskt namn eller material Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Färg Färglös
Densitet 0.904 g/mL
Flampunkt −17 °C (1 °F)
Förpackning ChemSeal™ flaskor
Linjär formel Li[(CH3)3CO]3AlH
Kvantitet 10 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Det är lösligt i organiska lösningsmedel vid låga temperaturer
Formel vikt 254.28
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride, nominally 1M in THF
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.