Läs mer
Litium tri-tert-butoxyaluminiumhydrid, nominellt 1 M in THF, förpackat under Argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
Produktkod. 11339488
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339488 50 mL 50ml
11319488 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043324.AD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 17476-04-9 | C12H28AlLiO3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Paketerad under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17476-04-9
Molekylformel C12H28AlLiO3
MDL-nummer MFCD00011532
Synonym Lithium hydridotris(tert-butoxy)aluminate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Färg Färglös
Densitet 0.904 g/mL
Flampunkt −17 °C (1 °F)
Förpackning ChemSeal™ Flaskor
Linjär formel Li[(CH3)3CO]3AlH
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Det är lösligt i organiska lösningsmedel vid låga temperaturer
Formel vikt 254.28
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.