Läs mer
Litiumtrietylborhydrid, 1M-lösning i THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Reduktionsreagens
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium triethylborohydride |
| Färg | Färglös till grå |
| Namnnotering | 1M-lösning i THF |
| Koncentration | 0,9 till 1,1 mil. |
| Densitet | 0.8920g/mL |
| Förpackning | AcroSeal Glasflaska i plåtburk |
| Linjär formel | LiB(C2H5)3H |
| Kvantitet | 100 mL |
| Fieser | 04,313; 06,348; 08,309; 09,286; 10,249; 11,304; 12,289; 17,172 |
| Merck Index | 15, 5600 |
| Show More |
Safety and Handling
- Lithium triethylborohydride, 1M solution in THF
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P330-Skölj munnen.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P335+P334-Borsta bort lösa partiklar från huden Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium triethylhydroborate, Tetrahydrofuran
RUO– Endast forskningsanvändning