Läs mer
Lithium triethylborohydride, 1M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Produktkod. 11369018
Kvantitet:
25 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
50ml
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11369018
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042491.AC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22560-16-3
Molekylformel C6H16BLi
Molekylvikt (g/mol) 105.94
MDL-nummer MFCD00011703
InChI-nyckel WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Lithium triethylhydridoborate
IUPAC-namn lithium(1+) triethylboranuide
LEDER [Li+].CC[BH-](CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium triethylborohydride
Färg Colorless
Densitet 0.892g/mL
Flampunkt −17°C (1°F)
Förpackning ChemSeal™ bottles
Linjär formel LiB(CH2CH3)3H
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN3399
Beilstein 4151240
Känslighet Moisture Sensitive
Merck Index 14,5544
Formel vikt 105.94
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M in THF
Fysisk form Liquid