Läs mer
Lithium triethylborohydride, 1M in THF, Thermo Scientific™
Produktkod. 11346399
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11346399 25 mL 25ml
11399389 100 mL 100ml
11336399 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11346399 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089144.AC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
As reducing agent
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22560-16-3
Molekylformel C6H16BLi
Molekylvikt (g/mol) 105.94
MDL-nummer MFCD00011703
InChI-nyckel WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Lithium triethylhydridoborate
IUPAC-namn lithium(1+) triethylboranuide
LEDER [Li+].CC[BH-](CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium triethylborohydride
Färg Colorless
Densitet 0.892g/mL
Flampunkt −17°C (1°F)
Linjär formel LiB(CH2CH3)3H
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN3399
Beilstein 4151240
Känslighet Moisture Sensitive
Merck Index 14,5544
Formel vikt 105.94
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M in THF
Fysisk form Liquid