Läs mer
Litiumtrifluormetansulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11333738
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333738 50 g 50g
11323738 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039322.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 33454-82-9 | CF3LiO3S | 156.003 g/mol
Litiumtrifluormetansulfonat blandas med keramiskt fyllmedel för att framställa polyetylenoxidfilmer för att förbättra de elektrokemiska och mekaniska egenskaperna hos membranet, som används i litiumbatterierna. Det fungerar som ett dopningssalt som används vid framställning av nanomangan-kompositpolymerelektrolyter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33454-82-9
Molekylformel CF3LiO3S
Molekylvikt (g/mol) 156.003
MDL-nummer MFCD00013227
InChI-nyckel MCVFFRWZNYZUIJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium trifluoromethanesulfonate, lithium triflate, li triflate, lithium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, lithium salt, unii-1c966kv50i, trifluoromethanesulfonic acid lithium salt, lithium 1+ ion trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, lithium salt 1:1, trifluoromethanesulfonic acid, lithium salt
PubChem CID 3664839
IUPAC-namn litium;trifluormetansulfonat
LEDER [Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt 423°C
Färg Vitt
Kvantitet 50 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 156.01
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.