Läs mer
Litium volframoxid, 99 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11339548
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339548 50 g 50g
11349548 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043366.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13568-45-1 | Li2O4W | 261.716 g/mol
Litiumvolframoxid används för framställning av keramik med ultralåga sintringstemperaturer. Det fungerar som en katalysator för oxidativa kopplingsreaktioner. Dessutom används det vid framställning av vattenhaltiga polyvolframatlösningar (metavolframat) med hög densitet som används för separation av mineraler och andra fasta ämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13568-45-1
Molekylformel Li2O4W
Molekylvikt (g/mol) 261.716
MDL-nummer MFCD00016185
InChI-nyckel SCKKBXOJPMZVPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tungstate, dilithium dioxido dioxo tungsten, dilithotab tungstate, 2li.wo4, dilithium 1+ ion tungstate
PubChem CID 6095624
IUPAC-namn dilitium;dioxid(dioxo)volfram
LEDER [Li+].[Li+].[O-][W](=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium tungsten oxide
Smältpunkt 742°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 261.73
Procent renhet ≥99%
Densitet 3.71 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.