Läs mer
Litiumvanadinoxid, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11308128
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308128 50 g 50g
11398118 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039358.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15060-59-0
Litiumvanadinoxid används vid utveckling av polymer litiumjonbatterier (PLI) och även i beläggningar, nanotrådar, nanofibrer, plaster och textilier i legerings- och katalysatortillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15060-59-0
MDL-nummer MFCD00053997
Synonym Lithium vanadate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium vanadium oxide
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3285
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 105.88
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.