Läs mer
Litiumzirkoniumoxid, 94 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11348148
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348148 25 g 25g
11358148 100 g 100g
11368148 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11348148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039377.14
Request Bulk or Custom Format
Litiumzirkoniumoxid används vid separation och absorption av koldioxid. Det används vid tillverkning av dielektriska kroppar och isolatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12031-83-3
Molekylformel Li2O3Zr
Molekylvikt (g/mol) 153.10
MDL-nummer MFCD00016182
InChI-nyckel PSKLXRHTVCSWPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium zirconate, dilithium dioxido oxo zirconium, 2li.o3zr, lithium zirconium oxide, dilithotab oxozirconiumbis olate, lithium zirconium oxide min, dilithium 1+ ion oxozirconiumbis olate, dilithium 1+ oxozirconiumbis olate
PubChem CID 6093659
IUPAC-namn dilitium;dioxid(oxo)zirkonium
LEDER [Li+].[Li+].[O-][Zr]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium zirconium oxide
Färg Vit till grädde
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 153.1
Procent renhet ≤94%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.