missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lithocholic-2,2,4,4-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithocholic acid-2,2,4,4-d4 |
| CAS | 83701-16-0 |
| Molekylformel | C24 2H4 H36 O3 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Cholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, 3-hydroxy-, (3α,5β)-, (3α,5β)-3-Hydroxycholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, Lithocholic acid-d4, Lithocholic Acid-2,2,4,4-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25 H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,14D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])C[C@]2(C)[C@H]3 CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4 [C@@H]3 CC[C@@H]2 C([2 H])([2 H])[C@@H]1 O)[C@H](C)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | (4 R)-4-[(3 R,5 R,8 R,9 S,10 S,13 R,14 S,17 R)-2,2,4,4-tetradeuterio-3-hydroxy-10,13-dimethyl-3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.6 |
| Formel vikt | 380.3229 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?