Läs mer
Lithocholic Acid 3-O-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithocholic Acid 3-O-Glucuronide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H48O9/c1-15(4-9-22(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(10-12-29(16,2)21(18)11-13-30(19,20)3)38-28-25(35)23(33)24(34)26(39-28)27(36)37/h15-21,23-26,28,33-35H,4-14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,36,37)/t15-,16-,17+,18+,19-,20+,21+,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-/m1/s1 |
| Procent renhet | >95% |