Läs mer
Litokolsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10511354 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10511354 25 g Glasflaska 25g
10571091 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10511354 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 229090250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Litokolsyra, CAS # 434-13-9, en bakteriell metabolit, är en oligo (etylenglykol) och en sekundär gallsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Litokolsyra är en monohydroxisyra och en sekundär gallsyra
Användningsområden
  • Litokolsyra kan användas i studier som bedömer kolestas
  • Det kan användas för att studera hepatisk fosfolipidreglering och homeostas av gallsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 434-13-9
Molekylformel C24H40O3
Molekylvikt (g/mol) 376.581
MDL-nummer MFCD00003682
InChI-nyckel SMEROWZSTRWXGI-HVATVPOCSA-N
Synonym lithocholic acid, lithocolic acid, lithocholate, 3alpha-hydroxy-5beta-cholanic acid, 3alpha-hydroxy-5beta-cholan-24-oic acid, 3-hydroxycholan-24-oic acid, 3alpha-hydroxycholanic acid, 3-alpha-hydroxycholanic acid, 5beta-cholanic acid-3alpha-ol, 3alpha-hydroxy-5beta-cholanoic acid
PubChem CID 9903
ChEBI CHEBI:16325
IUPAC-namn (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopentsyra-1H-cyklopentsyra-1H-cyklopentaylensyra
LEDER CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4C3(CCC(C4)O)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithocholic acid
Namnnotering 98%
Smältpunkt 182°C to 188°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 10, IV, 785
Merck Index 15, 5601
Specifik rotation On dry basis: +32° to +36° (20°C, 589nm) (c=1.5, C2H5OH)
Formel vikt 376.57
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.