Läs mer
Lithocholic Sulfate Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithocholic Sulfate Disodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O6S.2Na/c1-15(4-9-22(25)26)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(30-31(27,28)29)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3;;/h15-21H,4-14H2,1-3H3,(H,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-;;/m1../s1 |
| Formel vikt | 500.2184 |
| Procent renhet | >95% |