Läs mer
Lakmus, indikator (pH 5-8), för titrering, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15696030 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15696030 25 g Glasflaska 25g
15606040 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15696030 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 6128025G
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Indikator (pH 5-8), för titrering
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1393-92-6
MDL-nummer MFCD00000826
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Litmus
Namnnotering Indicator (pH 5-8), for titration
CAS Min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Linjär formel CHCl3
Kvalitet Analytiskt reagens
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g